Få mere at vide
Azlon™ Silicone Rubber Hand/Finger Protector
Artikelnummer. p-8001866
Størrelse:
Finger
Medium
Small
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12018841
Brand: Azlon PGR406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideal for safe handling of hot beakers, flasks
  • Capable of withstanding temperatures up to 250°C
  • For handling cold objects down to -57°C
  • Contact surfaces are multi-studded for positive grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Silikone
Produkttype Hånd-/fingerbeskytter
Størrelse Finger
Til brug med (applikation) For Safe Handling Of Hot Beakers, Flasks etc