Få mere at vide
Azlon™ Silicone Rubber Hand/Finger Protector
Beskrivelse
- Capable of withstanding temperatures up to 250°C
- For handling cold objects down to -57°C
- Contact surfaces are multi-studded for positive grip
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Hånd-/fingerbeskytter |
| Størrelse | Finger |
| Til brug med (applikation) | For Safe Handling Of Hot Beakers, Flasks etc |