Få mere at vide
Azlon™ Gummipipettefyldstoffer
Artikelnummer. p-8001865
Greb Type:
Enehåndet
Tohånds
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10507055
Brand: Azlon PWY144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til pipetter op til 100 ml
  • Velegnet til pipetter op til 100 ml
  • Pipettefylder virker via en række glaskugleventiler til luftudledning, sugning og levering
  • PWY145 er velegnet til enhåndsbetjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipette
Greb Type Tohånds
Materiale Gummi
Type Pipettefylder