Få mere at vide
Azlon™ Gummipipettefyldstoffer
Artikelnummer. 15718047
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Greb Type:
Solo-mands
To-hånds
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Greb Type
15718047 Hver -
10507055 Hver To-hånds
10430295 Hver Solo-mands
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15718047 Leverandør Azlon Leverandørnr. PWY146
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Velegnet til pipetter op til 100 ml
  • Velegnet til pipetter op til 100 ml
  • Pipettefylder virker via en række glaskugleventiler til luftudledning, sugning og levering
  • PWY145 er velegnet til enhåndsbetjening
  • PWY146 har en udvidet indsatsdyse for forbedret greb
Tekniske data
Materiale Gummi
Type Pipettefylder
Mængde 1/Pk.