Få mere at vide
Azlon™ Gummipipettefyldstoffer
Artikelnummer. 10507055
Skift visning
Greb Type:
Solo-mands
To-hånds
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Greb Type Pakningsstørrelse
10507055 To-hånds Hver
10430295 Solo-mands Hver
15718047 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507055 Leverandør Azlon Leverandørnr. PWY144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.30 DKK
    156.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.78 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Velegnet til pipetter op til 100 ml
  • Velegnet til pipetter op til 100 ml
  • Pipettefylder virker via en række glaskugleventiler til luftudledning, sugning og levering
  • PWY145 er velegnet til enhåndsbetjening
Tekniske data
Til brug med Pipette
Greb Type To-hånds
Materiale Gummi
Type Pipettefylder