Få mere at vide
Azlon™ Gummipipettefyldstoffer
Greb Type:
Enehåndet
Tohånds
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Velegnet til pipetter op til 100 ml
- Velegnet til pipetter op til 100 ml
- Pipettefylder virker via en række glaskugleventiler til luftudledning, sugning og levering
- PWY145 er velegnet til enhåndsbetjening
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipette |
| Greb Type | Enehåndet |
| Materiale | Gummi |
| Type | Pipettefylder |