Få mere at vide
Azlon™ Gummi kegler
Artikelnummer. 12423591
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Adaptere 3690: serie
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12423591 Adaptere 3690: serie 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 12423591 Leverandør Azlon Leverandørnr. CON0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.20 DKK
    311.73 DKK / 1 sæt
    Spare 64.47 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Til montering af Gooch-digler på Adaptere 3690: serien
  • Fremstillet af naturgummi
  • Sæt med seks størrelser; 15, 22, 28, 36, 42 og 52 mm ID øverst
  • Kan også bruges til montering af filtertragte i Buchner-kolber
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Adaptere 3690: serie
Mængde 1/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm ID i den nederste ende, 15 mm ID i den øverste ende
Materiale Naturgummi
Type Gummi kegler