Få mere at vide
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Artikelnummer. p-8001864
Kapacitet (metrisk):
150 mL
300 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12030802
Brand: Azlon BGC428P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideal for storage of powders and other solids
  • Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 10
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 104 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg