Få mere at vide
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Kapacitet (metrisk):
150 mL
300 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 104 mm |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Lukketype | Skruelåg |