Få mere at vide
Azlon™ PTFE ærmer
Artikelnummer. 12613072
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12613072
Brand: Azlon SWN966
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ren PTFE for overlegen kemikalie-, korrosions- og forureningsbestandighed, høj termisk stabilitet og gode bøjningsegenskaber. Azlon™ PTFE-muffer danner en fedtfri gastæt tætning til slebne glassamlinger. Fås i standard fugestørrelser for præcis pasform.
  • Keglestub af ren PTFE
  • Tillader nem adskillelse af samlinger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Fremragende modstandsdygtighed over for træthed
  • Arbejdstemperaturområde fra -100 °C til +250 °C
  • Ingen forurening fra fugefedt
  • Beregnet til enkelt eller lejlighedsvis brug
  • Velegnet til lavt vakuum arbejde
  • USP Klasse VI klasse PTFE
  • Verificeret til anvendelser i fødevarekontakt i henhold til amerikanske regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til lavt vakuum arbejde
Materiale PTFE
Produkttype Ærmer
Temperaturområde (metrisk) –100 til 250 °C
Standard konusled nr. 40/38
Type Afskåret kegle