Få mere at vide
Azlon™ PTFE ærmer
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af ren PTFE for overlegen kemikalie-, korrosions- og forureningsbestandighed, høj termisk stabilitet og gode bøjningsegenskaber. Azlon™ PTFE-muffer danner en fedtfri gastæt tætning til slebne glassamlinger. Fås i standard fugestørrelser for præcis pasform.
- Keglestub af ren PTFE
- Tillader nem adskillelse af samlinger
- Fremragende kemisk resistens
- Fremragende modstandsdygtighed over for træthed
- Arbejdstemperaturområde fra -100 °C til +250 °C
- Ingen forurening fra fugefedt
- Beregnet til enkelt eller lejlighedsvis brug
- Velegnet til lavt vakuum arbejde
- USP Klasse VI klasse PTFE
- Verificeret til anvendelser i fødevarekontakt i henhold til amerikanske regler
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til lavt vakuum arbejde |
| Materiale | PTFE |
| Produkttype | Ærmer |
| Temperaturområde (metrisk) | –100 til 250 °C |
| Standard konusled nr. | 19/26 |
| Type | Afskåret kegle |