Få mere at vide
Azlon™ PTFE bæger
Artikelnummer. p-8002915
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12005552
Brand: Azlon BWN008
Består af USP klasse VI klasse PTFE, Azlon™ PTFE-bægre er modstandsdygtige over for de fleste kemikalier og er endda egnede til applikationer i kontakt med fødevarer.
  • Opaque PTFE beakers
  • Rigid and non-porous with a smooth surface
  • Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine
  • Are efficient substitutes for platinum
  • Can withstand temperatures up to 260°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Opaque
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Diameter (metrisk) Øverst 24 mm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Laboratories for Handling Chemicals
Højde (metrisk) 33 mm
Mængde 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20°C to +135°C
Type Beaker
Autoklaverbar Autoclavable