Få mere at vide
Azlon™ PTFE bæger
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Består af USP klasse VI klasse PTFE, Azlon™ PTFE-bægre er modstandsdygtige over for de fleste kemikalier og er endda egnede til applikationer i kontakt med fødevarer.
- Opaque PTFE beakers
- Suitable for food contact applications in accordance with U.S. FDA regulations
- Rigid and non-porous with smooth surface
- Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine
- Efficient substitute for platinum
- Can withstand temperatures up to 260°C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Opaque |
| Oversigt | Beaker |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 59mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | PTFE |
| Slutte | Rigid and non-porous |
| Til brug med (applikation) | Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine |
| Højde (metrisk) | 75mm |
| Mængde | 1/Pk. |