Få mere at vide
Azlon™ PTFE bæger
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Består af USP klasse VI klasse PTFE, Azlon™ PTFE-bægre er modstandsdygtige over for de fleste kemikalier og er endda egnede til applikationer i kontakt med fødevarer.
- Uigennemsigtige PTFE bægre
- Stiv og ikke-porøs med en glat overflade
- Modstandsdygtig over for alle kemikalier undtagen smeltede alkalimetaller og fluor
- Er effektive erstatninger for platin
- Kan modstå temperaturer op til 260 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Uigennemsigtig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier til håndtering af kemikalier |
| Højde (metrisk) | 125 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20 °C til +135 °C |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido