Få mere at vide
Azlon™ PTFE bæger
Artikelnummer. 10084694
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10084694
Brand: Azlon BWN012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af USP klasse VI klasse PTFE, Azlon™ PTFE-bægre er modstandsdygtige over for de fleste kemikalier og er endda egnede til applikationer i kontakt med fødevarer.
  • Uigennemsigtige PTFE bægre
  • Stiv og ikke-porøs med en glat overflade
  • Modstandsdygtig over for alle kemikalier undtagen smeltede alkalimetaller og fluor
  • Er effektive erstatninger for platin
  • Kan modstå temperaturer op til 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Uigennemsigtig
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Diameter (metrisk) Øverst 32 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Laboratorier til håndtering af kemikalier
Højde (metrisk) 47 mm
Mængde 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Bægerglas