Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen smalhalsede runde flasker
Artikelnummer. p-8001857
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10044514
Brand: Azlon BNP0030PN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ Polypropylen smalhalsede runde flasker er ideelle til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM polypropylen smalhalsede runde flasker er ideelle til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Gennemsigtige, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • God generel kemikalieresistens
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 66 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 2,59 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Skruelåg