Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen Narrow Neck Round Bottles
Artikelnummer. 10490655
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Mængde:
10/PK
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/PK
60/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10490655 500 mL 10/PK -
10044514 30 mL 10/PK Pakke med 10
15757997 30 mL 1200/Pk. Hver
10004564 60 mL 10/PK Pakke med 10
12551446 100 mL 10/PK Pakke med 10
10278304 125 mL 10/PK Pakke med 10
15787997 125 mL 350/Pk. Hver
10472395 150 mL 10/PK Pakke med 10
15797997 150 mL 330/Pk. Hver
10175564 250 mL 10/PK Pakke med 10
15708007 250 mL 200/Pk. Hver
15718007 500 mL 110/Pk. Hver
10207774 1000 mL 5/PK Pakke med 5
15728007 1000 mL 60/Pk. Hver
10419704 2000 mL 5/PK Pakke med 5
15738007 2000 mL 30/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10490655 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BNP0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.60 DKK
    148.78 DKK / Pakke med 10
    Spare 44.82 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. Azlon™ Polypropylen smalhalsede runde flasker er ideelle til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM polypropylen smalhalsede runde flasker er ideelle til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Gennemsigtige, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • God generel kemikalieresistens
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 167 mm
Højde (engelsk) 6,57 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance ISO 7056
Engangs Genanvendelig
Produkttype Flaske med smal mund