Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen Narrow Neck Round Bottles
Beskrivelse
Brug disse holdbare plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning. AzlonTM polypropylen smalhalsede runde flasker er ideelle til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
- Gennemsigtige, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Batchcertifikat kan downloades online
- God generel kemikalieresistens
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 27 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 5/PK |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Vis mere |