Få mere at vide
Azlon™ Prolypropylen Heavy Duty Carboy flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11393494
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Trådstørrelse (metrisk):
45mm
80mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) unitSize
11393494 20 L 80mm Hver
11373494 5 L 45mm Hver
11383494 10 L 80mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393494 Leverandør Azlon Leverandørnr. BNP20B
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kraftig, kemisk resistent polypropylen. Azlon™ Polypropylen Heavy Duty Carboy-flaske inkluderer et støbt håndtag til sikker og sikker transport. Squat-form giver nem placering på hylder, bænk eller under transport. Støbte inddelinger tilføjer hurtig og nem volumenvurdering. Autoklaverbar ved 121° C. Hætter på 10L og 20L carboys har støbte borestyr for at hjælpe med installation af foderledninger.
  • God generel kemikalieresistens
  • Squat-form til nem placering på hylder, bænk eller under transport
  • Formstøbt håndtag til sikker og sikker transport
  • Støbte inddelinger til hurtig og nem volumenvurdering
  • Autoklaverbar ved 121° C
  • Hætter på 10L og 20L carboys har støbte borestyr for at hjælpe med installation af fødeledninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Inkluderer Håndtag og hætte
Materiale Polypropylen
Mængde 1/PK
Bredde (metrisk) 350mm
Trådstørrelse (metrisk) 80mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 420 mm