Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen kraftige karjongflasker
Artikelnummer. 11383494
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11383494 10 L Hver
11373494 5 L Hver
11393494 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383494 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BNP10B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00 DKK
    312.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.55 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Fremstillet af kraftig, kemisk resistent polypropylen. Azlon™ Polypropylen Heavy Duty Carboy-flaske inkluderer et støbt håndtag for sikker og tryg transport. Squat-form giver nem placering på hylder, bordplader eller under transport. Formstøbte graderinger giver hurtig og nem volumenvurdering. Autoklavable ved 121 °C. Kapsler på 10L og 20L karlonganer har støbte boreføringer for at lette installation af fødeledninger.
  • God generel kemikalieresistens
  • Squat-form til nem placering på hylder, bænk eller under transport
  • Formstøbt håndtag til sikker og sikker transport
  • Støbte inddelinger til hurtig og nem volumenvurdering
  • Autoklaverbar ved 121° C
  • Hætter på 10L og 20L carboys har støbte borestyr for at hjælpe med installation af fødeledninger
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukkestørrelse 80 mm
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 360 mm
Inkluderer Håndtag og låg
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) 280 mm
Mængde 1 hv.