Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen kraftige karjongflasker
Artikelnummer. 11373494
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11373494 5 L Hver
11383494 10 L Hver
11393494 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373494 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BNP05B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.90 DKK
    210.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.00 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fremstillet af kraftig, kemisk resistent polypropylen. Azlon™ Polypropylen Heavy Duty Carboy-flaske inkluderer et støbt håndtag for sikker og tryg transport. Squat-form giver nem placering på hylder, bordplader eller under transport. Formstøbte graderinger giver hurtig og nem volumenvurdering. Autoklavable ved 121 °C. Kapsler på 10L og 20L karlonganer har støbte boreføringer for at lette installation af fødeledninger.
  • God generel kemikalieresistens
  • Squat-form til nem placering på hylder, bænk eller under transport
  • Formstøbt håndtag til sikker og sikker transport
  • Støbte inddelinger til hurtig og nem volumenvurdering
  • Autoklaverbar ved 121° C
  • Hætter på 10L og 20L carboys har støbte borestyr for at hjælpe med installation af fødeledninger
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukkestørrelse 45 mm
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 270 mm
Inkluderer Håndtag og låg
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) 220 mm
Mængde 1 hv.