Få mere at vide
Azlon™ Eksikkatorskab af polystyren
Artikelnummer. 11313614
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11313614 Klar Hver
1 options
Artikelnummer. 11313614 Leverandør Azlon Leverandørnr. DWA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2656.50 DKK
    2060.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 596.42 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af klar, slagfast polystrene for styrke og synlighed. Azlon™ Dessicatorskabe i polystryren giver fugt- og støvfri opbevaring af fugtfølsomme genstande.
  • Giver fugtsikker opbevaring
  • Klart højslags polystyren skab
  • Pladsbesparende stablingsfunktion
  • Lufttæt låge med skumgummipakning
  • Leveres med forseglet krukke med silicagel
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polystyren
Inkluderer Forseglet krukke med silicagel
Dimensioner (L x B) 225 x 200 mm
Længde (metrisk) 225 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 168 mm