Få mere at vide
Azlon™ Erlenmeyer konisk kolbe af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Standard konusled:
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Erlenmeyer konisk kolbe af polypropylen med kemisk resistens
- Med kemisk resistens
- Bred hals med PP skruelåg
- Kolbe og låg kan autoklaveres ved 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Gradueringer | 20 mL |
| Højde (metrisk) | 113 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Konisk |
| Standard konusled | 34/35 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |