Få mere at vide
Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg
Artikelnummer. 12571496
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1200 mL
Mængde:
24/PK
36/PK
48/PK
72/PK
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
12571496 125 mL 36/PK Pakke med 36
12046902 30 mL 72/PK Pakke med 72
12830347 60 mL 48/PK Pakke med 48
12594997 250 mL 36/PK Pakke med 36
12501486 500 mL 24/PK Pakke med 24
12545007 950 mL 24/PK Pakke med 24
12511486 1200 mL 24/PK Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12571496 Leverandør Azlon Leverandørnr. JWP0125P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg kan autoklaveres med uforede skruelåg. Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
  • Autoklaverbare beholdere med bred mund og uforet skruelåg
  • God kemisk resistens
  • Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder
Inkluderer Uforet skruelåg
Materiale Polypropylen
Mængde 36/PK
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Vægt (metrisk) 1.33 kg
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 60 mm
Produkttype Lagerbeholder
Lukke liner Uforet
Diameter (metrisk) 70 mm
Lukketype Skruelåg