Få mere at vide
Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg
Artikelnummer. 12545007
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1200 mL
Mængde:
24/PK
36/PK
48/PK
72/PK
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 12545007
Brand: Azlon JWP0950P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg kan autoklaveres med uforede skruelåg. Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
  • Autoklaverbare beholdere med bred mund og uforet skruelåg
  • God kemisk resistens
  • Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Farve Klar, Hvid
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder
Inkluderer Uforet skruelåg
Materiale Polypropylen
Mængde 24/PK
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Vægt (metrisk) 2.71 kg
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Lagerbeholder
Diameter (metrisk) 120 mm
Lukketype Skruelåg