Få mere at vide
Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg
Artikelnummer. 12501486
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1200 mL
Mængde:
24/PK
36/PK
48/PK
72/PK
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
12501486 500 mL 24/PK Pakke med 24
12046902 30 mL 72/PK Pakke med 72
12830347 60 mL 48/PK Pakke med 48
12571496 125 mL 36/PK Pakke med 36
12594997 250 mL 36/PK Pakke med 36
12545007 950 mL 24/PK Pakke med 24
12511486 1200 mL 24/PK Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12501486 Leverandør Azlon Leverandørnr. JWP0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    886.01 DKK
    645.73 DKK / Pakke med 24
    Spare 240.28 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Fremstillet af polypropylen. Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg kan autoklaveres med uforede skruelåg. Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
  • Autoklaverbare beholdere med bred mund og uforet skruelåg
  • God kemisk resistens
  • Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder
Inkluderer Uforet skruelåg
Materiale Polypropylen
Mængde 24/PK
Temperaturområde (metrisk) –20 til 135 °C
Vægt (metrisk) 1.59 kg
Klarhed Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 97 mm
Lukke liner Uforet
Diameter (metrisk) 89 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Produkttype Lagerbeholder