Få mere at vide
Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen. Azlon™ Beholdere med bred mund af polypropylen med skruelåg kan autoklaveres med uforede skruelåg. Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
- Autoklaverbare beholdere med bred mund og uforet skruelåg
- God kemisk resistens
- Ideel til opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder og meget mere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver, pulvere, dyrefoder |
| Inkluderer | Uforet skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 72/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –20 til 135 °C |
| Vægt (metrisk) | 0.95 kg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Vis mere |