Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen vandjet vakuumpumpe
Artikelnummer. 11986858
Skift visning
Flowhastighed:
400 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11986858 400 l/time Hver
1 options
Artikelnummer. 11986858 Leverandør Azlon Leverandørnr. PWD003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.50 DKK
    318.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.59 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Egnet til de fleste laboratorievandtryk
  • Egnet til de fleste laboratorievandtryk
  • Integreret tilbageslagventil øger sikkerheden
  • Aftagelig vakuumforbindelse - accepterer 6 mm til 9 mm boring rør
  • Leveres med vandindløbsslange-nipl og R 3/4 tommer gevind-haneforbindelser, med R 1/2 tomme reduktionsadapter
  • Vandindløbsslange-niplen accepterer 10 mm til 12 mm boring rør
  • Meget lavt vandforbrug: 190L/t ved 3,5 bar vandforsyningstryk
  • Et tryk på 16 mbar (vandtemperatur på 12 °C) kan opnås med et vandforsyningstryk fra 3 til 6 bar
  • Høj sugekapacitet med en gennemstrømningshastighed på ca. 400L/t luft (ved 1 atm og vandforsyningstryk på 3,5 bar ved 12 °C)
Tekniske data
Inkluderer vandindløbsslange-nippel, og R 3/4 in. gevind-hanestik, med R 1/2 in. reduktionsadapter
Materiale Polypropylen
Flowhastighed 400 l/time
Samlet højde (metrisk) 8.5 cm
Samlet længde (metrisk) 10.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 8.9 cm
Pumpetype Vandstrålepumpe
Applikationer Bruges til de fleste laboratorievandtryk
Maksimalt tryk 6 bar
Til brug med (udstyr) Gevindede haner og en rørforbindelse