Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen volumetrisk kolbe
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Tolerance:
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen, der giver god holdbarhed
- Klar letlæselig kalibreringslinje
- Kalibreret til ISO 1042, klasse B tolerancer
- Leveres med polypropylen prop
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| Inkluderer | Prop |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Tolerance | ±0,3 ml |
| Klasse | B |
| Vis mere |