Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen volumetrisk kolbe
Artikelnummer. 10319454
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Tolerance:
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10319454
Brand: Azlon FDF024N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. Azlon™ Polypropylen volumetrisk kolbe har en klar letlæselig kalibreringslinje.
  • Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen, der giver god holdbarhed
  • Klar letlæselig kalibreringslinje
  • Kalibreret til ISO 1042, klasse B tolerancer
  • Leveres med polypropylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer Prop
nr. pr. pakke 1
Tolerance ±0,2 ml
Klasse B
Lukketype Prop
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm