Få mere at vide
Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Mængde:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 110
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 330
Pakke med 350
Pakke med 5
Pakke med 55
Beskrivelse
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon ™bredmundede polypropylenflasker er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
- Høj klarhed, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
- Lækagesikkert, linerfrit design
- Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem hældning
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
- God kemisk resistens
- Autoklaverbar ved 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 110 |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 110/Pk. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 161 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Vis mere |