Få mere at vide
Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund
Artikelnummer. 15367017
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Mængde:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 110
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 330
Pakke med 350
Pakke med 5
Pakke med 55
Artikelnummer. 15367017
Brand: Azlon™ BLP0150BULK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon ™bredmundede polypropylenflasker er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
  • Høj klarhed, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem hældning
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 330
Emballage Bulk
Mængde 330/Pk.
Skrue materiale Polypropylen
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 116 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skruelåg