Få mere at vide
Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund
Artikelnummer. 10799145
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Mængde:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 110
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 330
Pakke med 350
Pakke med 5
Pakke med 55
Artikelnummer. 10799145
Brand: Azlon™ BWP2000P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon ™bredmundede polypropylenflasker er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
  • Høj klarhed, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem hældning
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 67,62 oz.
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagningsapplikationer
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 55mm
Mængde 5/PK
Gennemsigtighed Høj klarhed
Liner materiale Uforet
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 242 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Højde (engelsk) 9,52 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 120 mm
Lukketype Skruelåg