Få mere at vide
Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund
Description
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon ™bredmundede polypropylenflasker er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
- Høj klarhed, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
- Lækagesikkert, linerfrit design
- Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem hældning
- Kraftig og meget holdbar i brug
- Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
- God kemisk resistens
- Autoklaverbar ved 121 °C
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagningsapplikationer |
| Materiale | Polypropylen |
| Hals-id (metrisk) | 37 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Gennemsigtighed | Høj klarhed |
| Liner materiale | Uforet |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |