Få mere at vide
Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund
Artikelnummer. 10175184
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Mængde:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 110
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 330
Pakke med 350
Pakke med 5
Pakke med 55
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
10175184 30 mL 10/Pk. Pakke med 10
15708017 30 mL 1200/Pk. Hver
10136494 60 mL 10/Pk. Pakke med 10
15767977 100 mL 420/Pk. Hver
15347017 125 mL 350/Pk. Pakke med 350
15367017 150 mL 330/Pk. Pakke med 330
15377017 250 mL 200/Pk. Pakke med 200
10287764 250 mL 10/Pk. Pakke med 10
15387017 500 mL 110/Pk. Pakke med 100
16439013 500 mL 110/Pk. Pakke med 110
10635325 500 mL 10/Pk. Pakke med 10
15397017 1000 mL 60/Pk. Pakke med 55
16449013 1000 mL 60/Pk. -
10034604 1000 mL 5/Pk. Pakke med 5
15307027 2000 mL 30/Pk. Pakke med 30
10799145 2000 mL 5/PK -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10175184 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BWP0030PN
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon ™bredmundede polypropylenflasker er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
  • Høj klarhed, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem hældning
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1,01 oz.
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagningsapplikationer
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 22mm
Mængde 10/Pk.
Gennemsigtighed Høj klarhed
Liner materiale Uforet
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Rund flaske med bred mund
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 32 mm
Lukketype Skruelåg