Få mere at vide
Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund
Artikelnummer. 10136494
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Mængde:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 110
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 330
Pakke med 350
Pakke med 5
Pakke med 55
Artikelnummer. 10136494
Brand: Azlon™ BWP0060PN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon™ Polypropylenflasker med bred mund er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
Konstrueret af robust, slidstærkt plastik. Azlon ™bredmundede polypropylenflasker er nemme at rengøre og designet til effektiv, ubesværet hældning.
  • Høj klarhed, stive polypropylenflasker med polypropylen skruelåg
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem hældning
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,02 oz.
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagningsapplikationer
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 22mm
Mængde 10/Pk.
Gennemsigtighed Høj klarhed
Liner materiale Uforet
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 82 mm
Produkttype Rund flaske med bred mund
Højde (engelsk) 3,22 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 40 mm
Lukketype Skruelåg