Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Polypropylen gennemskinnelig gradueret bredhalsede runde flasker
Beskrivelse
- Højklare polypropylenflasker med god kemikalieresistens
- Lækagesikkert, linerfrit design
- Klare, skarpe trykte gradueringer viser milliliter og flydende ounce
- Trykt med stort hvidt skrivepanel for nem etikettering
- Glat indre kontur for effektiv hældning og nem rengøring
- Ideel til både væsker og faste stoffer, perfekt til mikrobiologisk prøvetagning
- Autoklaverbar ved 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 22 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til både væsker og faste stoffer, perfekt til mikrobiologisk prøvetagning |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10/PK |
| Lukningsfarve | Gennemskinnelig |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |