Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen gennemskinnelig gradueret bredhalsede runde flasker
Artikelnummer. 11363494
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11363494 1000 mL Pakke med 5
11323494 60 mL Pakke med 10
15575794 150 mL Pakke med 10
11343494 250 mL Pakke med 10
11353494 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11363494 Leverandør Azlon Leverandørnr. BWP1000PGRAD
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse holdbare plastikflasker til en lang række behov for opbevaring af væsker og faste stoffer. Azlon™ Polypropylen Translucent Graduated Wide Neck Round er velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Højklare polypropylenflasker med god kemikalieresistens
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Klare, skarpe trykte gradueringer viser milliliter og flydende ounce
  • Trykt med stort hvidt skrivepanel for nem etikettering
  • Glat indre kontur for effektiv hældning og nem rengøring
  • Ideel til både væsker og faste stoffer, perfekt til mikrobiologisk prøvetagning
  • Autoklaverbar ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 55 mm
Til brug med (applikation) Ideel til både væsker og faste stoffer, perfekt til mikrobiologisk prøvetagning
Materiale Polypropylen
Mængde 5/PK
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 205 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 90 mm
Lukketype Skruelåg