Få mere at vide
Azlon™ Steriliseringstrug af polypropylen
Dimensioner (L x B):
210 x 122 mm
390 x 290 mm
Kapacitet (metrisk):
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust and deep to accommodate a wide range of instruments etc
- Can be autoclaved at 121°C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Dimensioner (L x B) | 210 x 122 mm |
| Højde (metrisk) | 78 mm (Without Lid), 91 mm (With Lid) |
| Længde (metrisk) | 210 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Type | Sterilizing Tray |
| Bredde (metrisk) | 122 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Rectangular |
| Autoklaverbar | Autoclavable |