Få mere at vide
Azlon™ Steriliseringstrug af polypropylen
Dimensioner (L x B):
210 x 122 mm
390 x 290 mm
Kapacitet (metrisk):
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust og dyb til at rumme en bred vifte af instrumenter osv
- Kan autoklaveres ved 121 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Dimensioner (L x B) | 390 x 290 mm |
| Højde (metrisk) | 110 mm (uden låg), 130 mm (med låg) |
| Længde (metrisk) | 390 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Steriliseringsbakke |
| Bredde (metrisk) | 290 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Form | Rektangulær |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |