Få mere at vide
Azlon™ Kander med polypropylentryk
Artikelnummer. p-8002914
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12623142
Brand: Azlon JPB0050P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
  • Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
  • Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
  • Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
  • Autoklaverbar: til 121 °C
  • Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
  • Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Diameter (metrisk) Øverst 50 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Laboratorier til håndtering af kemikalier
Højde (metrisk) 60 mm
Mængde 5 Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Kande
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala