Få mere at vide
Azlon™ Kander med polypropylentryk
Artikelnummer. 11990985
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11990985 3000 mL Hver
12623142 50 mL Pakke med 5
11980985 100 mL Pakke med 5
10667825 250 mL Hver
10074084 500 mL Hver
11363434 1000 mL Hver
10718205 2000 mL Hver
10617065 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11990985 Fornitore Azlon N. del fornitore JPB3000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.30 DKK
    92.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.49 DKK
    18% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
  • Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
  • Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
  • Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
  • Autoklaverbar: til 121 °C
  • Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
  • Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
Specifica
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 172 mm
Diameter (metrisk) Øverst 172 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Laboratorier til håndtering af kemikalier
Højde (metrisk) 215 mm
Mængde 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Kande
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.