Få mere at vide
Azlon™ Kander med polypropylentryk
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
- Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
- Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
- Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
- Autoklaverbar: til 121 °C
- Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
- Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 61 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier til håndtering af kemikalier |
| Højde (metrisk) | 72 mm |
| Mængde | 5 Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20 °C til +135 °C |
| Type | Kande |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |