Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk
Artikelnummer. 11363434
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11363434 1000 mL Hver
12623142 50 mL Pakke med 5
11980985 100 mL Pakke med 5
10667825 250 mL Hver
10074084 500 mL Hver
10718205 2000 mL Hver
11990985 3000 mL Hver
10617065 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11363434 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. JPB1000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60 DKK
    38.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.16 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
  • Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
  • Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
  • Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
  • Autoklaverbar: til 121 °C
  • Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
  • Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 122 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 150 mm
Mængde 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Kande
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala