Få mere at vide
Azlon™ Kander med polypropylentryk
Artikelnummer. 10718205
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10718205 2000 mL Hver
12623142 50 mL Pakke med 5
11980985 100 mL Pakke med 5
10667825 250 mL Hver
10074084 500 mL Hver
11363434 1000 mL Hver
11990985 3000 mL Hver
10617065 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10718205 Leverandør Azlon Leverandørnr. JPB2000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00 DKK
    74.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.70 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
  • Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
  • Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
  • Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
  • Autoklaverbar: til 121 °C
  • Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
  • Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 151 mm
Diameter (metrisk) Øverst 151 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Laboratorier til håndtering af kemikalier
Højde (metrisk) 187 mm
Mængde 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift -20 °C til +135 °C
Type Kande
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala