Få mere at vide
Azlon™ Kander med polypropylentryk
Beskrivelse
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
- Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
- Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
- Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
- Autoklaverbar: til 121 °C
- Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
- Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Laboratorier til håndtering af kemikalier |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | -20 °C til +135 °C |
| Type | Kande |
| Vis mere |