Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. p-8001845
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Højde (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12571506
Brand: Azlon FWC208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af slidstærk, let polypropylen. Azlon™ Polypropylen pulvertragt har en parallel stilk, der minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet. De to største størrelser har lodrette sider for at forhindre spild.
  • Letvægts polypropylen pulvertragt
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Parallel stilk minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet
  • De to største størrelser har lodrette sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 30 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 106 mm