Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen pulvertragte
Artikelnummer. 12571506
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Højde (metrisk):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Højde (metrisk) unitSize
12571506 120 mm 30 mm 106 mm Pakke med 5
10589730 150 mm 36 mm 135 mm Pakke med 5
12030783 290 mm 35 mm 208 mm Hver
12040783 420 mm 48 mm 270 mm Hver
12074628 65 mm 18 mm 69 mm Pakke med 5
12561506 80 mm 22 mm 74 mm Pakke med 5
12054638 100 mm 26 mm 90 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12571506 Leverandør Azlon Leverandørnr. FWC208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af slidstærk, let polypropylen. Azlon™ Polypropylen pulvertragt har en parallel stilk, der minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet. De to største størrelser har lodrette sider for at forhindre spild.
  • Letvægts polypropylen pulvertragt
  • Ubrydelig ved normal brug
  • Parallel stilk minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet
  • De to største størrelser har lodrette sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 30 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 106 mm