Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen pulvertragte
Beskrivelse
Konstrueret af slidstærk, let polypropylen. Azlon™ Polypropylen pulvertragt har en parallel stilk, der minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet. De to største størrelser har lodrette sider for at forhindre spild.
- Letvægts polypropylen pulvertragt
- Ubrydelig ved normal brug
- Parallel stilk minimerer 'brodannelse' af pulver for at forbedre flowet
- De to største størrelser har lodrette sider
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 26 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |