Learn More
Azlon™ Polypropylene Powder Funnels
Product Code. 12030783
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
65mm
80mm
100mm
120mm
150mm
290mm
420mm
Diameter (Metric) Stem:
18mm
22mm
26mm
30mm
35mm
36mm
48mm
Height (Metric):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric)Top Diameter (Metric) Stem Height (Metric) Dimensione della confezione
12030783 290mm 35mm 208 mm Each
12571506 120mm 30mm 106 mm Pack of 5
10589730 150mm 36mm 135 mm Pack of 5
12040783 420mm 48mm 270 mm Each
12074628 65mm 18mm 69 mm Pack of 5
12561506 80mm 22mm 74 mm Pack of 5
12054638 100mm 26mm 90 mm Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12030783 Fornitore Azlon™ N. del fornitore FWC212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 DKK
    344.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.00 DKK
    17% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Constructed of durable, lightweight Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Powder Funnel features a parallel stem that minimises 'bridging' of powder to improve flow. The two largest sizes have vertical-sided tops to prevent spillage.
  • Lightweight polypropylene powder funnel
  • Unbreakable in normal use
  • Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
  • The two largest sizes have vertical-sided tops
Specifica
Diameter (Metric)Top 290mm
Diameter (Metric) Stem 35mm
Material Polypropylene
Height (Metric) 208 mm
Autoclavable Autoclavable
Description Conical
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.